Print…
Cloridrato de L-Arginina ≥99% (por análise titulométrica), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
181003-1 181003-50
181003-1EA 701 EUR
181003-1 181003-50
Cloridrato de L-Arginina ≥99% (por análise titulométrica), Millipore®
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210.66 g/mol
Ponto de Fusão: 218
Densidade: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785