Print…
Cloridrato de L-Arginina 98.0-102.0% (por análise titulométrica em substância seca), BAKER ANALYZED®, Reagente Bioquímico, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
B577-05EA 211.13 EUR
B577-05 B577-06
Cloridrato de L-Arginina 98.0-102.0% (por análise titulométrica em substância seca), BAKER ANALYZED®, Reagente Bioquímico, J.T.Baker®
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210.66 g/mol
Ponto de Fusão: 218
Densidade: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₁₄N₄O₂HCl) (dried basis, by non-aqueous acid- base titration) 98.0 - 102.0 %
Specific Rotation,α²ºD(dried basis, c=80mg in 6N HCL)(+) 21.4 - 23.6 Degree
Homogeneity by TLC Passes Test
Ash (sulfated) ≤ 0.1 %
Loss on Drying at 105°C ≤ 0.5 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Iron (Fe) ≤ 0.005 %