Print…
Cloridrato de L-Arginina
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
A1700.1000EA 183 EUR
A1700.1000
Cloridrato de L-Arginina
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210,66 g/mol
Ponto de Fusão: 218 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785