Print…
Cloridrato de L-Arginina ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
A14730.22EA 43.2 EUR
A14730.22 A14730.36 A14730.0E
Cloridrato de L-Arginina ≥98%
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210,66 g/mol
Ponto de Fusão: 216 °C (decomposição)
Densidade: 1,42
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785