L(+)-Arginina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
A15738.0E
A15738.14
A15738.22
A15738.36
A15738.0EEA
642
EUR
A15738.0E
A15738.14
A15738.22
A15738.36
L(+)-Arginina ≥98%
L(+)-Arginina
Purity: 98+%
CAS No.: 74-79-3
Molecular Formula: C6H14N4O2
Formula Weight: 174.20
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 226° dec.
Beilstein Reference: 1725413
Merck Reference: 14,780
Optical Rotation: +26° (c=1.6 in 6N HCl)
MDL No.: MFCD00002635
Fórmula:
C₆H₁₄N₄O₂ Peso Molecular: 174.2 g/mol Ponto de ebulição: 368 Ponto de Fusão: 226 °C (decomposição) Densidade: 1.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002635 Número CAS: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Merck Index: 13,00785 |