Print…
(-)-Dimethyl-D-tartrate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L11472.06 L11472.14
L11472.06EA 36.2 EUR
L11472.06 L11472.14
(-)-Dimethyl-D-tartrate ≥99%
(-)-Dimethyl-D-tartrate
Purity: 99% CAS No.: 13171-64-7 Molecular Formula: C6H10O6 Formula Weight: 178.14 Flash Point: 170°(338°F) Melting Point: 48-56° Boiling Point: 158°/11mm Beilstein Reference: 1726254 Optical Rotation: -21° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00008445
Fórmula: C₆H₁₀O₆
Ponto de ebulição: 158 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…56 °C
Densidade: 1,30
Ponto de Inflamação: >170 °C (338 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008445
Número CAS: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6