Print…
D-(-)-Diethyl tartrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
213969-25G 213969-5G
SIAL213969-25GEA 114 EUR
SIAL213969-25G SIAL213969-5G
D-(-)-Diethyl tartrate, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Diethyl tartrate
Fórmula: C₈H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064451
Número CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8