Print…
D-(-)-Diethyl tartrate (feito de ácido tartárico não natural) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
200340250 200341000 200345000
ACRO200340250EA 60.6 EUR
ACRO200340250 ACRO200341000 ACRO200345000
D-(-)-Diethyl tartrate (feito de ácido tartárico não natural) 99%
D-(-)-Diethyl tartrate
Fórmula: C₈H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 280 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064451
Número CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -7.5° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)