Print…
Sistema de pipetagem para placas de 96 e 384 poços, PLATEMASTER®
Fornecedor: GILSON
F110761 F110762
631-1375EA 16594 EUR
631-1375 613-5913
Sistema de pipetagem para placas de 96 e 384 poços, PLATEMASTER®
Sistemas Automáticos de Manuseamento de Líquidos
Este sistema compacto e ergonómico é uma solução precisa e fácil de usar para pipetagem de alto rendimento de placas de 96 e 384 poços.
  • Ajuda a poupar tempo, dinheiro e recursos no laboratório
  • Encher uma placa de 96 poços requer menos de 10 segundos
  • Encha uma placa de 384 poços em menos de um minuto, em apenas 4 etapas de pipetagem
  • Reduz significativamente o número de etapas de pipetagem necessárias para encher uma microplaca, em comparação com pipetas multicanais regulares
  • Não utiliza um motor nem necessita de eletricidade. Assim, executa a pipetagem de alto rendimento silenciosamente
  • Reduz os riscos de erros humanos, eliminando a possibilidade de ignorar ou repetir poços
  • Todas as reações enzimáticas ou aplicações baseadas em células podem ser iniciadas e interrompidas nos 96 poços ao mesmo tempo
Ao utilizar as pontas PIPETMAN® de elevada qualidade, é alcançado um nível de precisão igual a uma pipeta de 8 ou 12 canais num único movimento. Além disso, o risco de pipetagem dupla em linhas ou colunas inteiras é evitado.
Através de uma variedade de acessórios, como adaptadores para carregamento de microplacas de 384 poços, reservatórios de reagentes ou blocos do aquecedor de amostras, o PLATMASTER® pode ser totalmente adaptado a uma variedade de aplicações.
Temperatura de trabalho recomendada: 20 a 25 °C
Dimensões (L×C×A): 300×450×400 mm
Peso: 16 kg