Print…
(+)-Dimethyl-L-tartrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
172490250 172491000 172495000
ACRO172490250EA 29.4 EUR
ACRO172490250 ACRO172491000 ACRO172495000
(+)-Dimethyl-L-tartrate 99%
(+)-Dimethyl-L-tartrate
Fórmula: C₆H₁₀O₆
Ponto de ebulição: 157…159 °C (15hPa)
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Densidade: 1,3403 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064437
Número CAS: 608-68-4
EINECS: 210-166-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +22° (20°C, 589 nm) (10% in water)
Elemental Analysis 5.22 to 5.65 % (N)