Print…
L(+)-Diethyl tartrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W237809-100G-K W237809-1KG-K W237809-5KG-K
SIALW237809-100G-KEA 87 EUR
SIALW237809-100G-K SIALW237809-1KG-K SIALW237809-5KG-K
L(+)-Diethyl tartrate, Sigma-Aldrich®
L(+)-Diethyl tartrate
Fórmula: C₈H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,7 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009143
Número CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886