Print…
VWR®, Suporte de pipetas de parede
Fornecedor: VWR Collection
612-5779EA 50.3 EUR
612-5779 612-5783
VWR®, Suporte de pipetas de parede
Suportes de pipetas
Este suporte de parede universal feito de ABS robusto suporta duas pipetas monocanal, ou duas pipetas multicanal, ou uma combinação de ambas.
  • Pode acomodar com segurança praticamente todas as marcas de pipetas conhecidas
  • Os insertos nos segmentos superiores podem ser adicionados ou removidos para o ajuste a várias larguras de pipeta
  • Permite a remoção ou substituição de pipetas com uma mão
  • As pipetas são mantidas em posição vertical para ajudar a prevenir a contaminação
  • A unidade não é autoclavável mas pode ser limpa com sabão/água ou desinfetantes de laboratório comuns
O suporte de pipetas é fornecido com dois suportes de parede que podem suportar duas pipetas cada um e com segmentos superiores e inferiores de cor diferente ou idêntica. A versão de cores diferentes permite aos laboratórios codificar por cores os seus suportes de pipetas para rápida identificação, ou ao utilizador personalizar o suporte com as cores da sua escolha.
Fornecimento: A versão de cores diferentes inclui: 6 suportes inferiores (2× azul, 2× verde, 2× transparente) e 6 suportes superiores (2× azul, 2× verde, 1× roxo, 1× amarelo).
A versão em roxo inclui: 6 suportes inferiores e 6 superiores (todos em roxo)