Print…
L(+)-Diethyl tartrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
156841-100G 156841-25G 156841-500G
SIAL156841-100GEA 61 EUR
SIAL156841-100G SIAL156841-25G SIAL156841-500G
L(+)-Diethyl tartrate, Sigma-Aldrich®
L(+)-Diethyl tartrate
Fórmula: C₈H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18,7 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009143
Número CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 13,03886