L(+)-Diethyl tartrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
(+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
A10641.0B
A10641.22
A10641.30
A10641.36
A10641.0BEA
226
EUR
A10641.0B
A10641.22
A10641.30
A10641.36
L(+)-Diethyl tartrate ≥98%
L(+)-Diethyl tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 87-91-2
Molecular Formula: C8H14O6
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 17°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 1727145
Merck Reference: 14,3855
Optical Rotation: +27° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00009143
Fórmula:
C₈H₁₄O₆ Ponto de ebulição: 280 °C Ponto de Fusão: 17 °C Densidade: 1,205 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009143 Número CAS: 87-91-2 EINECS: 201-783-3 Merck Index: 14,3855 |