L(+)-Diethyl tartrate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
168961000
168965000
ACRO168961000EA
40.2
EUR
ACRO168961000
ACRO168965000
L(+)-Diethyl tartrate 99+%
L(+)-Diethyl tartrate
Fórmula:
C₈H₁₄O₆ Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 17 °C Densidade: 1,2 g/cm³ Ponto de Inflamação: 93 °C |
Número MDL :
MFCD00009143 Número CAS: 87-91-2 EINECS: 201-783-3 Merck Index: 13,03886 |
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Specific optical rotation | +7.5° to +9° (20°C, 589 nm) (neat) |