Print…
L(+)-Glutamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
49419-100G 49419-25G 49419-500G
SIAL49419-100GEA 247 EUR
SIAL49419-100G SIAL49419-25G SIAL49419-500G
L(+)-Glutamina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamina
Fórmula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 146.15 g/mol
Ponto de ebulição: 355
Ponto de Fusão: 185…186 °C
Densidade: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008044
Número CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM