L(+)-Glutamina, pó, não estéril
Fornecedor: Biowest
P1012-500GR
P1012-1KG
P1012-500GREA
0
EUR
P1012-500GR
P1012-1KG
L(+)-Glutamina, pó, não estéril
L(+)-Glutamina
Fórmula:
C₅H₁₀N₂O₃ Ponto de ebulição: 355 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 185…186 °C Densidade: 1,5326 g/cm³ (130 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008044 Número CAS: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 13,04484 |