L(+)-Glutamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
A14201.0B
A14201.18
A14201.30
A14201.0BEA
386
EUR
A14201.0B
A14201.18
A14201.30
L(+)-Glutamina 99%
L(+)-Glutamina
Purity: 99%
CAS No.: 56-85-9
Molecular Formula: C5H10N2O3
Formula Weight: 146.15
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 185° dec.
Beilstein Reference: 1723797
Merck Reference: 14,4471
Optical Rotation: +33° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00008044
Fórmula:
C₅H₁₀N₂O₃ Peso Molecular: 146.15 g/mol Ponto de ebulição: 355 Ponto de Fusão: 185 °C (decomposição) Densidade: 1.5326 g/cm³ (130 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008044 Número CAS: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 13,04484 |