L(+)-Glutamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
119951000
119955000
119950025
ACRO119951000EA
82.2
EUR
ACRO119951000
ACRO119955000
ACRO119950025
L(+)-Glutamina 99%
L(+)-Glutamina
Fórmula:
C₅H₁₀N₂O₃ Peso Molecular: 146.15 g/mol Ponto de ebulição: 355 Ponto de Fusão: 185 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008044 Número CAS: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Merck Index: 13,04484 |
|
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % (105°C, 3 h) |
Sulfated ash | ≤0.3 % |
Specific optical rotation | +31.5° to +33.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |