Print…
L(+)-Asparagina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-Asparagine, (S)-(+)-Asparagine, H-Asn-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
A0884-100G A0884-10MG A0884-1KG A0884-25G A0884-500G
SIALA0884-100GEA 187 EUR
SIALA0884-100G SIALA0884-10MG SIALA0884-1KG SIALA0884-25G SIALA0884-500G
L(+)-Asparagina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagina
Fórmula: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso Molecular: 132.12 g/mol
Ponto de ebulição: 343
Ponto de Fusão: 234…235 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064401
Número CAS: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM