Print…
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
254970050 254970010
ACRO254970050EA 114 EUR
ACRO254970050 ACRO254970010
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico 98%
(S)-(-)-Ácido 2-cloropropiónico
Fórmula: H₃CCHClCOOH
Ponto de ebulição: 187 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,24 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064205
Número CAS: 29617-66-1
EINECS: 411-150-5
UN: 2511
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -14° to -15° (25°C, 589 nm) (neat)
Titration with NaOH ≥97.5 %