Print…
Sulfato de Níquel heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickel (II) sulphate heptahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
203890-10G 203890-50G
SIAL203890-10GEA 101 EUR
SIAL203890-10G SIAL203890-50G
Sulfato de Níquel heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Sulfato de Níquel heptahidratado
Fórmula: NiO₄S·7H₂O
Peso Molecular: 280.86 g/mol
Ponto de Fusão: 99
Densidade: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149814
Número CAS: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III