Print…
Sulfato de Níquel heptahidratado DIN 50970 para análise, para galvanoplastia de níquel
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel (II) sulphate heptahydrate
270550010 270552500
ACRO270550010EA 142 EUR
ACRO270550010 ACRO270552500
Sulfato de Níquel heptahidratado DIN 50970 para análise, para galvanoplastia de níquel
Sulfato de Níquel heptahidratado
Fórmula: NiO₄S·7H₂O
Peso Molecular: 280.86 g/mol
Ponto de Fusão: 99
Densidade: 2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149814
Número CAS: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Green to dark green Powder or crystals or needles
Titration Complexometric 20 to 21 % (Ni)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤5000 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in 0.1 N H2SO4)