Print…
Sulfato de níquel hexahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
1.06727.0100EA 74.2 EUR
1.06727.0100 1.06727.0250 1.06727.1000
Sulfato de níquel hexahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Sulfato de níquel hexahidratado
Fórmula: NiSO₄·6H₂O
Peso Molecular: 262.85 g/mol
Ponto de Fusão: 840
Densidade: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149813
Número CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06541
Encomendar
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 53 °C
Molar Mass 262.86 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.07 g/cm3 (20 °C)
pH 4.3 - 4.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials