Print…
Sulfato de níquel hexahidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06726.1000 1.06726.9050
1.06726.1000EA 198 EUR
1.06726.1000 1.06726.9050
Sulfato de níquel hexahidratado, Supelco®
Sulfato de níquel hexahidratado
Fórmula: NiSO₄·6H₂O
Peso Molecular: 262.85 g/mol
Ponto de Fusão: 840
Densidade: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149813
Número CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06541