Sulfato de níquel hexahidratado ≥99.97% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.97% min
CAS No.: 10101-97-0
Molecular Formula: NiO4S.6H2O
Formula Weight: 262.86 (154.77anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.070
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149813
Fórmula:
NiSO₄·6H₂O Ponto de Fusão: 840 °C Densidade: 2,070 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149813 Número CAS: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6517 |