Sulfato de níquel hexahidratado ≥98.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
36336.22
36336.36
36336.A4
36336.22EA
44.3
EUR
36336.22
36336.36
36336.A4
Sulfato de níquel hexahidratado ≥98.0% ACS
Sulfato de níquel hexahidratado
Purity: 98.0% min
CAS No.: 10101-97-0
Molecular Formula: NiO4S.6H2O
Formula Weight: 262.86 (154.77anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.070
Appearance: Blue to bluish green
Odour: Odourless
pH: 4.3-4.7
Merck Reference: 14,6517
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149813
Fórmula:
NiSO₄·6H₂O Peso Molecular: 262.85 g/mol Ponto de Fusão: 840 Densidade: 2.070 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149813 Número CAS: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6517 |