Print…
Sulfato de ferro (II) heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
F8633-1KG F8633-250G
SIALF8633-1KGEA 326 EUR
SIALF8633-1KG SIALF8633-250G
Sulfato de ferro (II) heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Sulfato de Ferro (II) heptahidratado
Fórmula: FeSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 278.02 g/mol
Ponto de Fusão: 64
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149719
Número CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091