Print…
Sulfato de ferro (II) heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
F8263-1KG F8263-500G
SIALF8263-1KGEA 280 EUR
SIALF8263-1KG SIALF8263-500G
Sulfato de ferro (II) heptahidratado, Sigma-Aldrich®
Sulfato de Ferro (II) heptahidratado
Fórmula: FeSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 278.02 g/mol
Ponto de Fusão: 64
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149719
Número CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091