Print…
Sulfato de ferro (II) heptahidratado 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24244.232EA 21.1 EUR
24244.232 24244.298 24244.460
Sulfato de ferro (II) heptahidratado 99.5-105.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Sulfato de Ferro (II) heptahidratado
Fórmula: FeSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 278.02 g/mol
Ponto de Fusão: 64
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149719
Número CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Encomendar
Assay 99.5 - 105.0 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 5 %) 3.0 - 4.0
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cr (Chromium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (III) (Iron) Max. 0.1 %
Mn (Manganese) Max. 0.05 %
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test