Print…
Sulfato de ferro (II) heptahidratado ≥96%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
24240.295EA 55.5 EUR
24240.295 24240.364
Sulfato de ferro (II) heptahidratado ≥96%, GPR RECTAPUR®
Sulfato de Ferro (II) heptahidratado
Fórmula: FeSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 278.02 g/mol
Ponto de Fusão: 64
Densidade: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149719
Número CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Encomendar
Assay Min. 96 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm