Print…
Sulfato de ferro (II) heptahidratado ≥96%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
24237.294EA 27 EUR
24237.294 24237.363
Sulfato de ferro (II) heptahidratado ≥96%, TECHNICAL
Sulfato de Ferro (II) heptahidratado
Fórmula: FeSO₄·7H₂O
Ponto de Fusão: 64 °C
Densidade: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149719
Número CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Encomendar
Assay Min. 96 %