Print…
Sulfato de ferro (II) heptahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
A15178.0C A15178.0E A15178.36
A15178.0CEA 342 EUR
A15178.0C A15178.0E A15178.36
Sulfato de ferro (II) heptahidratado ≥98%
Sulfato de Ferro (II) heptahidratado
Purity: 98% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719
Fórmula: FeSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 278.02 g/mol
Ponto de Fusão: 64 °C (-6H₂O)
Densidade: 1.897
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149719
Número CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091