Sulfato de ferro (II) heptahidratado 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
14498.30
14498.A1
14498.30EA
53.6
EUR
14498.30
14498.A1
Sulfato de ferro (II) heptahidratado 99+% ACS
Sulfato de Ferro (II) heptahidratado
Purity: 99+%
CAS No.: 7782-63-0
Molecular Formula: FeO4S.7H2O
Formula Weight: 278.02 (151.91anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.897
Appearance: Pale green
Melting Point: 64° -6H2O
Merck Reference: 14,4057
MDL No.: MFCD00149719
Fórmula:
FeSO₄·7H₂O Peso Molecular: 278.02 g/mol Ponto de Fusão: 64 °C (-6H₂O) Densidade: 1.897 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149719 Número CAS: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Merck Index: 14,4057 |