Print…
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
463760-1G 463760-5G
SIAL463760-1GEA 107 EUR
SIAL463760-1G SIAL463760-5G
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Fórmula: O₂Ru·H₂O
Densidade: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149846
Número CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6