Ruthenium(IV) oxide hydrate ≥99.99% (baseado nos metais) Ru 54-60%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43403.14
43403.03
43403.06
43403.14EA
2370
EUR
43403.14
43403.03
43403.06
Ruthenium(IV) oxide hydrate ≥99.99% (baseado nos metais) Ru 54-60%, Premion®
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 32740-79-7
Molecular Formula: RuO2.xH2O
Formula Weight: 133.07(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149846
Fórmula:
O₂Ru·H₂O Densidade: 6,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149846 Número CAS: 32740-79-7 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: , |