Print…
Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11803.06 11803.03 11803.14
11803.06EA 513 EUR
11803.06 11803.03 11803.14
Ruthenium(IV) oxide hydrate (≥54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
CAS No.: 32740-79-7 Molecular Formula: O2Ru.xH2O Formula Weight: 133.07(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Fórmula: O₂Ru·H₂O
Ponto de Fusão: 1200 °C (sublimação)
Densidade: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149846
Número CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
ADR: ,