Print…
Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
197430010 197430050 197430250
ACRO197430010EA 64.3 EUR
ACRO197430010 ACRO197430050 ACRO197430250
Ruthenium(IV) oxide hydrate (> 54% Ru)
Ruthenium(IV) oxide hydrate
Fórmula: O₂Ru·H₂O
Densidade: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149846
Número CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
Encomendar
Appearance Black Powder
Assay ≥54 % (Ru)