Platinium(IV) oxide hydrate catalisador de hidrogenação, para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07346.0001
8.07346.8500
8.07346.0001EA
255
EUR
8.07346.0001
8.07346.8500
Platinium(IV) oxide hydrate catalisador de hidrogenação, para síntese, Sigma-Aldrich®
Platinium(IV) oxide hydrate
Fórmula:
O₂Pt·H₂O Ponto de Fusão: 450 °C Densidade: 10,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066964 Número CAS: 52785-06-5 EINECS: 215-223-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8),II Merck Index: 12,07686 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 227.08 g/mol |