Print…
Platinium(IV) oxide hydrate 99.9% (71 - 75% Pt) (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11049.01 11049.03 11049.06 11049.14
11049.01EA 74.9 EUR
11049.01 11049.03 11049.06 11049.14
Platinium(IV) oxide hydrate 99.9% (71 - 75% Pt) (baseado nos metais)
Platinium(IV) oxide hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 52785-06-5 Molecular Formula: O2Pt.xH2O Formula Weight: 227.09(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Dark brown Merck Reference: 14,7527 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00066964
Fórmula: O₂Pt·H₂O
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066964
Número CAS: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7527