Print…
Platinium(IV) oxide hydrate Pt 79-84%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Platinum(IV) oxide xhydrate, Adam's type catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum(IV) oxide hydrate, ADAMS' CATALYST
211920010 211920050 211920250
ACRO211920010EA 163 EUR
ACRO211920010 ACRO211920050 ACRO211920250
Platinium(IV) oxide hydrate Pt 79-84%
Platinium(IV) oxide hydrate
Fórmula: O₂Pt·H₂O
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066964
Número CAS: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,I
Merck Index: 12,07686
Encomendar
Appearance Brown to black Powder
Assay 79 to 84 % (Pt)
Surface area ≥90 m²/g (BET)