Print…
Platinium(IV) oxide monohydrate 99.8% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
211930010 211932500 211930050
ACRO211930010EA 188 EUR
ACRO211930010 ACRO211932500 ACRO211930050
Platinium(IV) oxide monohydrate 99.8% (baseado em traços de metais)
Platinium(IV) oxide monohydrate
Fórmula: O₂Pt·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066964
Número CAS: 12137-21-2
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,I
Encomendar
Appearance Brown to black Powder
Surface area ≥80 m²/g
Total trace metal impurities ≤2000 ppm
Platinum (Pt) 77.6 to 82 %