Iridium(IV) oxide dihydrate ≥99.99% (baseado em metais) Ir ≥ 73%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Iridium dioxide dihydrate, Iridium(IV) oxide hydrate
43051.03
43051.06
43051.03EA
685
EUR
43051.03
43051.06
Iridium(IV) oxide dihydrate ≥99.99% (baseado em metais) Ir ≥ 73%, Premion®
Iridium(IV) oxide dihydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 30980-84-8
Molecular Formula: IrO2.2H2O
Formula Weight: 260.23 (224.20anhy)
Physical Form: Powder
Fórmula:
IrO₂·2H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011065 Número CAS: 30980-84-8 EINECS: 234-743-9 |