Print…
Dinitrato de níquel hexahidratado ≥97.0% (por análise complexométrica), cristalizado, Purum p.a.
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
72253-250G 72253-1KG
72253-250GEA 82.22 EUR
72253-250G 72253-1KG
Dinitrato de níquel hexahidratado ≥97.0% (por análise complexométrica), cristalizado, Purum p.a.
Dinitrato de níquel hexahidratado
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Fórmula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Ponto de ebulição: Decomposes on heating
Ponto de Fusão: 56,7 °C
Densidade: 2,050 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149805
Número CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Encomendar
Assay 97.0 - 103.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 500 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm