Print…
Dinitrato de níquel hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
203874-100G 203874-20G 203874-500G
SIAL203874-100GEA 449 EUR
SIAL203874-100G SIAL203874-20G SIAL203874-500G
Dinitrato de níquel hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Dinitrato de níquel hexahidratado
Fórmula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 290.79 g/mol
Ponto de ebulição: 137
Ponto de Fusão: 56.7
Densidade: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149805
Número CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596