Print…
Dinitrato de níquel hexahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
1.06721.0100EA 68.3 EUR
1.06721.0100 1.06721.0250 1.06721.1000
Dinitrato de níquel hexahidratado, EMSURE® para análise, Supelco®
Dinitrato de níquel hexahidratado
Fórmula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 290.79 g/mol
Ponto de ebulição: 137
Ponto de Fusão: 56.7
Densidade: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149805
Número CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596
Encomendar
Solubility 940 g/l (20 °C)
Melting Point 56.7 °C
Molar Mass 290.81 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 136.7 °C (1013 hPa)
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer