Print…
Dinitrato de níquel hexahidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15540.0B A15540.0I A15540.22 A15540.36 A15540.A4
A15540.0BEA 117 EUR
A15540.0B A15540.0I A15540.22 A15540.36 A15540.A4
Dinitrato de níquel hexahidratado ≥98%
Dinitrato de níquel hexahidratado
Purity: 98% CAS No.: 13478-00-7 Molecular Formula: N2NiO6.6H2O Formula Weight: 290.80 (182.70anhy) Odour: Odourless Melting Point: 56.7° Boiling Point: 137° Merck Reference: 14,6513 UN No.: 2725 MDL No.: MFCD00149805
Fórmula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 290.79 g/mol
Ponto de ebulição: 137 °C
Ponto de Fusão: 56.7
Densidade: 2.05
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149805
Número CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
Merck Index: 12,06596