Dinitrato de níquel hexahidratado Ni ≥ 19,8%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12222.36
12222.A3
12222.36EA
55.6
EUR
12222.36
12222.A3
Dinitrato de níquel hexahidratado Ni ≥ 19,8%, tech.
Dinitrato de níquel hexahidratado
CAS No.: 13478-00-7
Molecular Formula: N2NiO6.6H2O
Formula Weight: 290.80 (182.70anhy)
Physical Form: Flake
Density: 2.05
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 56.7°
Boiling Point: 137°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6513
UN No.: 2725
MDL No.: MFCD00149805
Nickel plating, manufacturing of ceramic Colours
Fórmula:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Peso Molecular: 290.79 g/mol Ponto de ebulição: 137 °C Ponto de Fusão: 56.7 Densidade: 2.05 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149805 Número CAS: 13478-00-7 EINECS: 236-068-5 UN: 2725 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,6513 |