Print…
Dinitrato de níquel hexahidratado 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
223155000 223150025 223150100
ACRO223155000EA 86.4 EUR
ACRO223155000 ACRO223150025 ACRO223150100
Dinitrato de níquel hexahidratado 99% para análise
Dinitrato de níquel hexahidratado
Fórmula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Peso Molecular: 290.79 g/mol
Ponto de ebulição: 137 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 56.7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149805
Número CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596
Encomendar
Appearance Green to blue-green Crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Chromium (Cr) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤500 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤20 ppm
Sulfur (S) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %