Print…
Nitrato de ferro (III) nonahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254223-10G 254223-250G 254223-50G
SIAL254223-10GEA 122 EUR
SIAL254223-10G SIAL254223-250G SIAL254223-50G
Nitrato de ferro (III) nonahidratado, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Ferro (III) nonahidratado
Fórmula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso Molecular: 404 g/mol
Ponto de ebulição: 125
Ponto de Fusão: 47
Densidade: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149708
Número CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057